Principaux documents
673269
Sigma-Aldrich
Sodium dimethylphenylsilanolate hydrate
97%
Synonyme(s) :
Phenyl(dimethyl)silanolate sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)Si(ONa)(CH3)2 · xH2O
Poids moléculaire :
174.25 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
197-218 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].C[Si](C)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11OSi.Na.H2O/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
Clé InChI
GTSOGRDRMFDZQL-UHFFFAOYSA-N
Application
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Articles
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.