394513
Paraformaldehyde-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterated paraformaldehyde, Dideuteroparaformaldehyde, Formaldehyde-d2 polymer, Polyoxymethylene-D2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup