673013
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
468,00 $
About This Item
468,00 $
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
Densité
1.047 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
Br[Mg]c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-9H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- As a substrate in the iron-catalyzed coupling reaction of aryl Grignard reagents with unprotected bromophenols.[1]
- As a substrate in the cross-coupling of Grignard reagents using diaryl titanates and ferric chloride.[2]
- In one of the key synthetic steps for the total synthesis of an antibiotic caboxamycin.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 - 5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 - -15 °C - closed cup