Principaux documents
672998
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
p-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, Bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]magnesium
100 ML
633,00 $
633,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
633,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11BrMgO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
633,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
Densité
1.033 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C