Principaux documents
561681
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo(4-phenoxyphenyl)magnesium
50 ML
390,00 $
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
390,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.968 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenoxy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9O.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - (THF)