672297
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthyldiamine
≥99.0%
Synonyme(s) :
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene-2,2′--diamine, (S)-N,N′-Dimethyl-2,2′-diamino-1,1′-binaphthyl
132,00 $
About This Item
132,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNc1ccc2ccccc2c1-c3c(NC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14,23-24H,1-2H3
Clé InChI
PXDKDUXMEHPNCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable