672106
Methyl 3-(chlorocarbonyl)benzoate
≥97%
Synonyme(s) :
3-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-(chloroformyl)benzoate, Methyl isophthaloyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (AT)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
UTGGIQHJOAPIPD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter