Principaux documents
671584
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
95%
Synonyme(s) :
Di(1-adamantanyl)-n-butyl-phosphonium hydriodide, cataCXium® AHI
1 G
136,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
136,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40IP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Asymmetric synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
I.CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P.HI/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;/h17-22H,2-16H2,1H3;1H/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;
Clé InChI
IBXHWLZKSOGUFS-HDWJELNESA-N
Catégories apparentées
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Application
Phosphonium salts are ligand precursors for the palladium-catalyzed amination, and Suzuki coupling
Informations légales
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.