900349
cataCXium Pd G4
Synonyme(s) :
[di(adamantan-1-yl)(butyl)phosphine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Caractéristiques
generation 4
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CCCCP([C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C[C@@H](C2)C3)[C@@]4(C5)C[C@H]6C[C@H](C[C@@H]5C6)C4.CNC7=C(C8=CC=CC=C8[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C7
InChI
1S/C24H39P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h17-22H,2-16H2,1H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
ROZFJYIWIVSDBR-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.