Documents
670324
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclopentanediamine dihydrochloride
98.5-101.5% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.08
Numéro Beilstein :
9215588
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
98.5-101.5% (AT)
Activité optique
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
Impuretés
≤3.0% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
Clé InChI
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable