Principaux documents
669725
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-2-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-1-Boc-piperidin-2-ylacetic acid, (S)-N-Boc-2-carboxymethyl-piperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable