Principaux documents
669075
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diisothiocyanate
97%
Synonyme(s) :
NSC 292417, Dibutyldiisothiocyanato-stannane, Dibutyldiisothiocyanato-tin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18N2S2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Pf
141-143 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
Clé InChI
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Macrolactones
  • Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
  • Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
  • Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable