Principaux documents
669016
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
TDMAZ, Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
25 G
2 650,00 $
2 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
2 650,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N]4Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% (trace metals analysis)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Pf
57-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Afficher tout
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.