Principaux documents
339121
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) ethoxide
97%
Synonyme(s) :
Tetraethoxyzirconium, Zirconium ethoxide (Zr(OEt)4 ), Zirconium tetraethoxide
5 G
115,00 $
25 G
371,00 $
115,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
115,00 $
25 G
371,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Zr(OC2H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
115,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
pb
235 °C/5 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Zr](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Zr/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
ASBGGHMVAMBCOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Convenient precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium-containing monomers, which have potential for the generation of hybrid zirconium-containing polymers.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
William J. Evans et al.
Inorganic chemistry, 38(6), 1160-1164 (2001-10-24)
The attachment of pendent olefin groups to oxygen-ligated zirconium complexes using olefin-substituted phenols and alcohols and readily accessible zirconium reagents is described. Syntheses of three crystallographically characterizable complexes isolable in 55-90% yield are reported. Eugenol, HOC(6)H(3)(OMe-2)(CH(2)CH=CH(2)-4) (HOAr) reacts with [Zr(O(i)Pr)(4)(HO(i)Pr)](2)