668451
(−)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]ethane
kanata purity
Synonyme(s) :
(S,S)-Et-BPE
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.5243
pb
104-106 °C/0.05 mmHg
Chaîne SMILES
CC[C@@H]1P(CCP2[C@@H](CC)CC[C@@H]2CC)[C@@H](CC)CC1
InChI
1S/C18H36P2/c1-5-15-9-10-16(6-2)19(15)13-14-20-17(7-3)11-12-18(20)8-4/h15-18H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
QOLRLVPABLMMKI-XSLAGTTESA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Liq. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.