Principaux documents
668338
Sigma-Aldrich
9-Undecyn-1-ol
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.466
pb
92-93 °C/0.03 mmHg
Densité
0.866 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
Clé InChI
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1