Principaux documents
668303
Sigma-Aldrich
4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
52-57 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-7-13-8-12/h1-9H
Clé InChI
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable