Principaux documents
667536
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl ester 1H-benzotriazole-1-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
81-84 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
DLEZVOPJBSAAGW-UHFFFAOYSA-N
Application
New Benzotriazole Reagents
  • Reactant for synthesis of azolecarboxylic acid derivatives
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable