Principaux documents
666971
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexyn-3-ol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.436
Densité
0.860 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(O)C#C
InChI
1S/C7H12O/c1-4-7(8)5-6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
Clé InChI
NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.3 °C - closed cup