Principaux documents
665827
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(Br)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
91-94 °C
Chaîne SMILES 
OCc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable