133299
Benzyl isocyanide
98%
Synonyme(s) :
(Isocyanomethyl)benzene, Benzyl isonitrile
172,00 $
About This Item
172,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[C-]#[N+]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2
Clé InChI
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup