Documents
665576
Sigma-Aldrich
n-Butylamine-d11 deuteriochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2CD2CD2ND2 DCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
215-216 °C
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H/i1D3,2D2,3D2,4D2;/hD3
Clé InChI
ICXXXLGATNSZAV-CCVMVDGLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable