Documents
664170
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H4OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-13(9-7-12)17-14-5-3-2-4-11(14)10-15/h2-10H,1H3
Clé InChI
ZPGJUBFCROCTOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves