666548
7-Methyladenine
97%
Synonyme(s) :
6-Amino-7-methylpurine, 7-Methyl-7H-purin-6-amine
About This Item
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
346-350 °C
Chaîne SMILES
Cn1cnc2ncnc(N)c12
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
HCGHYQLFMPXSDU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
<li><strong>Biomarkers of Cigarette Smoking and DNA Methylating Agents:</strong> Study on 7-Methyladenine highlights its role as a biomarker of DNA damage from exposure to methylating agents (Harroun et al., 2017).</li>
</ul>
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves