Principaux documents
661201
Sigma-Aldrich
1-Z-3-Pyrrolidinone
96%
Synonyme(s) :
1-Carbobenzyloxy-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 3-Oxo-1-pyrrolidinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, 3-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, N-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone
5 G
128,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
128,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Impuretés
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
Indice de réfraction
n20/D 1.5410
Densité
1.1897 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clé InChI
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable