Principaux documents
660639
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
90%
Synonyme(s) :
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Pf
115-121 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-2(6(11)12)4(8)5(9)10-3/h1H,(H,11,12)
Clé InChI
RXNORRUCMWSIQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter