228001
3-Methyl-2-oxazolidinone
99.5%
Synonyme(s) :
3-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
227,00 $
About This Item
227,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.5%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup