Principaux documents
660523
Sigma-Aldrich
3,4-(2,2-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]dioxepin, EDOT analog
500 MG
457,00 $
457,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
457,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
457,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
41-46 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.9 °F
Point d'éclair (°C)
98.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.