Principaux documents
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenylamine
97%
Synonyme(s) :
1-(4-Bromophenyl)aniline, N-phenyl-4-bromoaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-89 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
Clé InChI
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2