Principaux documents
65700
Sigma-Aldrich
N6-Methyladenine
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(Methylamino)purine, N-Methyladenine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
Beilstein:
7707
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (HPLC)
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES 
N1=CN=C(NC)C=2NC=NC12
InChI
InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
Clé InChI
CKOMXBHMKXXTNW-UHFFFAOYSA-N