Principaux documents
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-343-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (acidimetric)
Pf
170-175 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable