M2389
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine
Synonyme(s) :
6mdA, N6-Me-dAdo, m6dA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable