Principaux documents
656909
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-Methoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
E-2-(3-Methoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
36-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C15H21BO3/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)10-9-12-7-6-8-13(11-12)17-5/h6-11H,1-5H3/b10-9+
Clé InChI
MYKJZXRWDIWMDR-MDZDMXLPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup