Documents
656429
Sigma-Aldrich
6-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Cyanonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
190-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4H,(H,10,11)
Clé InChI
WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable