Principaux documents
361011
Sigma-Aldrich
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine
98%
5 G
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
205,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
c1cnc2nn[nH]c2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-4-5(6-3-1)8-9-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
Clé InChI
VQNDBXJTIJKJPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine belongs to the class of triazolopyridine.[1] It reacts with europium under solvothermal conditions in pyridine to yield the homoleptic framework containing EuII centers that are icosahedrally coordinated by the 12 nitrogen atoms of six chelating ligands.[2] The surface-enhanced Raman (SER) spectra of 1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine adsorbed on silver hydrosols is studied in the region 3500-100cm-1.[3]
Application
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine (1,2,3-Triazolo(5,4-b)pyridine) may be used:
  • as starting reagent in the synthesis of 2,4,8,10-tetranitro-5H-pyrido[3″,2″:4′,5′] [1,2,3] triazolo [1′,2′:1,2] [1,2,3]- triazolo [5,4-b]-pyridin-6-ium inner salt[4]
  • in the pesticide synthesis[5]
  • as an entry to mesoionic heteropentalene derivatives[6]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
(Infinity)3[Eu(Tzpy)2]: a homoleptic framework containing [Eu(II)N12] icosahedra.
Klaus Müller-Buschbaum et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(23), 4385-4387 (2007-05-05)
Yifang Zhang et al.
Talanta, 219, 121356-121356 (2020-09-06)
Chemical derivatization of glycans is a common strategy to increase the analytical performance of MALDI-MS-based glycan profiling techniques. Hydrazide, one of the most popular tags, offers important advantages including allowing purification-free procedures. Several hydrazides have thus been used for glycomics
The Chemistry of the [1, 2, 3] Triazolo [1, 5-a] pyridines: An Update.
Jones G and Abarca B.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 100, 195-252 (2010)
Bull. Soc. Chim. Belg., 95, 1107-1107 (1986)
Helvetica Chimica Acta, 58, 1521-1521 (1975)