Principaux documents
655724
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-2-boronic acid pinacol ester
90%
Synonyme(s) :
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 9H-Carbazol-2-ylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H20BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3
Clé InChI
RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remainder is carbazole
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable