Documents
612502
Supelco
1,2-Dichlorobenzene solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Concentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
1H resolution
Quantité
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F
Point d'éclair (°C)
-19 °C