Principaux documents
655600
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methylamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, 1-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, 1-Ethyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine, 1-Ethyl-2-pyrrolidinemethylamine, N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amine
5 G
104,00 $
25 G
345,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
104,00 $
25 G
345,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCN1CCCC1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Clé InChI
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1