Documents
654396
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethylpyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C
Chaîne SMILES 
Cc1nn(C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-8-10(9(2)15(7)14-8)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h1-7H3
Clé InChI
IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable