653594
(4-Chlorophenylthio)acetone
97%
Synonyme(s) :
1-[(4-Chlorophenyl)thio]-2-propanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
38-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
thioether
Chaîne SMILES
CC(=O)CSc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClOS/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
VIUDWXCHYJJHLD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves