Principaux documents
652997
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2Cl2F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4848
n20/D 1.4850 (lit.)
Point d'ébullition
194-196 °C (lit.)
194-196 °C/760 mmHg
Densité
2.00 g/mL at 25 °C
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
Clé InChI
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
T Horikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(12), 1621-1627 (2002-01-05)
An effective and practical synthetic route to methyl 2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylate (7), the key intermediate of 5-bromo-2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylic acid (1), from 2,6-dichloro-3-trifluoromethylpyridine (12) was undertaken. Process improvements were highlighted by regioselectivity of 12 with a nitrogen nucleophile and conversion of the 3-trifluoromethyl group