Principaux documents
652652
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
96%
Synonyme(s) :
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
5 G
86,50 $
25 G
334,00 $
86,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,50 $
25 G
334,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Densité
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
Brc1ccccc1C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)9-11-5-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
Clé InChI
IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>249.8 °F
Point d'éclair (°C)
> 121 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Polina Novoseltseva et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(10), 2276-2284 (2020-01-04)
New chiral N,C-chelate organoboron compounds based on benzylideneamines (bza) with the general formula of B(bza-R)Mes2 (R=H or Me; Mes=mesityl) are reported. A chiral substituent group R- or S-CH(CH3 )Ph (Ph=phenyl) was introduced to the imine center, which imposed a previously