Principaux documents
652288
Sigma-Aldrich
Hydrotalcite, synthetic
Synonyme(s) :
Magnesium aluminum hydroxycarbonate
About This Item
Formule linéaire :
Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
603.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Densité
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Clé InChI
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
Catégories apparentées
Application
Not easily dispersed in water; has excellent dispersibility in polymer solutions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Alfonso Cornejo et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-09-24)
Lignocellulosic materials are promising alternatives to non-renewable fossil sources when producing aromatic compounds. Lignins from Populus salicaceae. Pinus radiata and Pinus pinaster from industrial wastes and biorefinery effluents were isolated and characterized. Lignin was depolymerized using homogenous (NaOH) and heterogeneous