Documents
652067
Sigma-Aldrich
trans-5-Chloro-1-penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
(E)-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester, E-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20BClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4630
Densité
1.004 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCl)=C(\[H])B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H20BClO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-5-7-9-13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b8-6+
Clé InChI
FYHBHADHHWPOFL-SOFGYWHQSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves