Principaux documents
652059
Sigma-Aldrich
Methyl 5-allyl-3-methoxysalicylate
97%
25 G
78,80 $
78,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
78,80 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2C6H2(OCH3)(OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
54-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9(12(14)16-3)11(13)10(7-8)15-2/h4,6-7,13H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
LYSUGZLJKRSLHM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable