Principaux documents
652008
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Fluoro-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
pb
100-104 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.4498 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrF/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here