Principaux documents
648809
Sigma-Aldrich
3′-Chloro-4′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(Cl)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
74-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable