647772
Silicon
wafer (single side polished), <111>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Synonyme(s) :
Silicon element
567,00 $
About This Item
567,00 $
Produits recommandés
Forme
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Contient
boron as dopant
Diam. × épaisseur
3 in. × 0.5 mm
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés du semi-conducteur
<111>, P-type
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Propriétés physiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Protocoles
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.