Principaux documents
647586
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
ZSMDJSXEFYWXPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves