MilliporeSigma
Passer à
528811
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
96%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
238,00 $
178,50 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
BrC6H3(NH2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
178,50 $
Tarif238,00 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
96%
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecules of methyl 2-amino-5-bromobenzoate are linked by N-H...O bonds and consists of zigzag chains running along the b-axis direction. The nonlinear optical single crystal of M2A5B grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) Unidirectional growth method shows good optical transparency and mechanical stability.
Application
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate may be used in the synthesis of:
  • methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
  • methyl 5-bromo-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-benzoate[1]
  • (2-{[4-bromo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethoxy)acetic acid[2]
  • 7-bromo-2,3-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one[3]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
528978303526407593
description
96%
description
96%
description
98%
description
99%
assay
96%
assay
96%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
72-74 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
mp
241-243 °C (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
functional group
aldehyde, bromo, fluoro
functional group
bromo
functional group
bromo, ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe